Learn More
1-Hidroperoxi-1-feniletano, TRC
Código de producto. 30398083
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30398083 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30398083 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH950265100MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Hydroperoxy-1-phenylethane
CAS 3071-32-7
Fórmula molecular C8H10O2
Cantidad 100 mg
Sinónimo 1-Phenylethyl Hydroperoxide, (1-Hydroperoxyethyl)benzene, 1-Hydroperoxy-1-phenylethane, Ethylbenzene Hydroperoxide, Ethylbenzene α-Hydroperoxide, α-Hydroperoxyethylbenzene, α-Methylbenzyl Hydroperoxide, α-Phenylethyl Hydroperoxide
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10O2/c1-7(10-9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7,9H,1H3
SMILES CC(OO)C1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC 1-hidroperoxietilbenceno
Peso molecular (g/mol) 138.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.0681