Learn More
Clorhidrato de 1-hidrazinoftalacina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11426166
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11426166 25 g 25 g
11416166 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11426166 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22995.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 304-20-1 | C8H9ClN4 | 196.638 g/mol
A monoamine oxidase inhibitor1-Hydrazinophthalazine hydrochloride is a non-nucleoside analog that inhibits DNA methylation and reactivates the expression of tumor suppressor genes. It acts as a non-selective MAO-A/B inhibitor and semicarbazide sensitive amine oxidase inhibitor. Further, it serves as an antihypertensive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Inhibidor de la monoamino oxidasa, el clorhidrato de 1-hidrazinoftalacina es un análogo no nucleósido que inhibe la metilación del ADN y reactiva la expresión de los genes supresores de tumores. Actúa como inhibidor no selectivo de la MAO-A/B y como inhibidor de la amino oxidasa sensible a la semicarbazida. Además, sirve como antihipertensivo.
Solubilidad
Soluble en agua. Ligeramente soluble en éter dietílico y alcohol.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 304-20-1
Fórmula molecular C8H9ClN4
Peso molecular (g/mol) 196.638
Número MDL MFCD00135998
Clave InChI ZUXNZUWOTSUBMN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydralazine hydrochloride, 1-hydrazinophthalazine hydrochloride, 1-hydrazinylphthalazine hydrochloride, apresoline, aiselazine, hydralazine hcl, hydralazine chloride, hyperazin, hyperex, lopress
PubChem CID 9351
ChEBI CHEBI:31672
Nombre IUPAC ftalacin-1-ilhidracina; clorhidrato
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=NN=C2NN.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Hydrazinophthalazine hydrochloride
Punto de fusión ∼275°C (decomposition)
Cantidad 25 g
Número UN UN2811
Beilstein 3568329
Índice Merck 14,4763
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.64
Porcentaje de pureza 98%