Learn More
1-hexino, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Hexyne |
| CAS | 693-02-7 |
| Fórmula molecular | C6H10 |
| Cantidad | 5 mL |
| Sinónimo | 1-Hexyn, Butylacetylene, NSC 9709, n-Butylacetylene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H10/c1-3-5-6-4-2/h1H,4-6H2,2H3 |
| SMILES | CCCCC#C |
| Nombre IUPAC | hex-1-ino |
| Peso molecular (g/mol) | 82.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 82.0783 |