Learn More
1-Hexino, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11444170
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11444170 10 g 10 g
11494534 50 g 50 g
11404544 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11444170 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13156.09
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 693-02-7 | C6H10 | 82.146 g/mol
1-Hexyne is used in the preparation of tricyclic isoindolinone scaffold by undergoing hydrozirconation and ring-closing metathesis. It is used to prepare trans-1,2-bis(5-thianthreniumyl)alkene tetrafluoroborate by reacting with thianthrene cation radical tetrafluoroborate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-hexino se utiliza en la preparación de soportes de isoindolinona tricíclica mediante hidrocirconación y metátesis con cierre de anillo. Se utiliza para preparar tetrafluoroborato de trans-1,2-bis(5-tiantreniumil)alqueno reaccionando con tetrafluoroborato del catión radical del tiantreno.
Solubilidad
Miscible con disolventes orgánicos. Inmiscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, agentes reductores fuertes, ácidos fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 693-02-7
Fórmula molecular C6H10
Peso molecular (g/mol) 82.146
Número MDL MFCD00009504
Clave InChI CGHIBGNXEGJPQZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-hexyne, n-butylacetylene, butylacetylene, hexyne, unii-5fzf2f38f5, n-hexyne, 1-hexyn, hex-5-yn-1-yl, pubchem13057
PubChem CID 12732
Nombre IUPAC hex-1-ino
SMILES CCCCC#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Hexyne
Punto de fusión -132°C
Densidad 0.718
Punto de ebullición 69°C to 71°C
Temperatura de inflamación −21°C (−5°F)
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.399
Cantidad 10 g
Número UN UN3295
Beilstein 635687
Información de solubilidad Miscible with organic solvents. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 82.15
Porcentaje de pureza ≥98%