Learn More
Coruro de 1-hexilmagnesio,1 M en MeTHF, Thermo Scientific™
Código de producto. 15428057
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15428057 500 mL 500 ml
15418057 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15428057 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H51167.AP
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 44767-62-6
Fórmula molecular C6H13ClMg
Peso molecular (g/mol) 144.93
Número MDL MFCD06798087
Clave InChI ODOOOEXDBNGOOF-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo hexylmagnesium chloride, 1-hexylmagnesium chloride, hexylmagnesium chloride solution, hexyl magnesium chloride, n-hexylmagnesium chloride, chloro hexyl magnesium, odoooexdbngoof-uhfffaoysa-m, 1-hexylmagnesium chloride, 1m in methf, hexylmagnesium chloride2.0m solution, hexylmagnesium chloride solution, 2.0 m in thf
PubChem CID 10877247
SMILES CCCCCC[Mg]Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Hexylmagnesium chloride
Fórmula lineal CH3(CH2)4CH2MgCl
Cantidad 500 mL
Número UN UN2924
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Nombre IUPAC magnesio;hexano;cloruro
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.93
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1 M en MeTHF