Learn More
Éster de pinacol del ácido 1-hexilborónico, 98%
Código de producto. 11387409
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11387409 25 g 25 g
11367409 1 g 1 g
11377409 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11387409 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27831.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-10-2026
Añadir a la cesta
CAS: 86308-26-1 | C12H25BO2 | 212,14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 86308-26-1
Fórmula molecular C12H25BO2
Peso molecular (g/mol) 212.14
Número MDL MFCD08457665
Clave InChI LDPMCSWZEGKWLC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hexylboronic acid pinacol ester, 2-hexyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborole, 1,3,2-dioxaborolane, 2-hexyl-4,4,5,5-tetramethyl
PubChem CID 10921795
Nombre IUPAC 2-hexil-4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolano
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)CCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Hexylboronic acid pinacol ester
Densidad 1.167
Temperatura de inflamación 84°C (183°F)
Índice de refracción 1.426
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.14
Porcentaje de pureza 98%
RU– Solo para uso en investigación