Learn More
Ácido 1-hexilborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11400607
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2.50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11400607 2.5 g 2.50 g
11410607 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11400607 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22446.88
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 16343-08-1 | C6H15BO2 | 129.994 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16343-08-1
Fórmula molecular C6H15BO2
Peso molecular (g/mol) 129.994
Número MDL MFCD01074641
Clave InChI CXSYDLCMCLCOCA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-hexylboronic acid, 1-hexaneboronic acid, boronic acid, b-hexyl, 1-hexylboronic acid, n-hexaneboronic acid, boronic acid, hexyl, b-hexyl-boronic acid, n-hexylboronicacid, 1-hexylboronic acid c6-b oh 2
PubChem CID 351064
Nombre IUPAC ácido hexilborónico
SMILES B(CCCCCC)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Hexylboronic acid
Punto de fusión 85°C to 90°C
Cantidad 2.5 g
Beilstein 1736080
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 130
Porcentaje de pureza 97%