Learn More
1-Hexilamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11457587
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
250 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11457587 1000 mL 1000 ml
11467587 250 mL 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11457587 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15663.AU
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 111-26-2 | C6H15N | 101.19 g/mol
1-Hexylamine is used as corrosion inhibitors, emulsifiers and surfactants. It is used in dyes, rubber and pharmaceutical industries. It is also used to study the modification of alkanethlol monolayers in gas-phase surface reactions. It acts as an initiator in the ring opening polymerization of N-carboxyanhydride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 1-hexilamina se utiliza como inhibidores de la corrosión, emulsionantes y surfactantes. Se utiliza en las industrias de colorantes, caucho y farmacéutica. También se utiliza para estudiar la modificación de las monocapas de alcanotiol en reacciones superficiales de fase gaseosa. Actúa como iniciador en la polimerización de apertura de anillo de N-carboxianhídrido.
Solubilidad
Miscible con agua, diclorometano, alcohol y acetona.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con ácidos, cloruros de ácidos, dióxido de carbono y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111-26-2
Fórmula molecular C6H15N
Peso molecular (g/mol) 101.19
Número MDL MFCD00008240
Clave InChI BMVXCPBXGZKUPN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hexylamine, 1-aminohexane, n-hexylamine, 1-hexanamine, 1-hexylamine, mono-n-hexylamine, hexanamine, hexyl amine, unii-ci4e002zv8, hexyl-amine
PubChem CID 8102
ChEBI CHEBI:5712
Nombre IUPAC hexano-1 -amina
SMILES CCCCCCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Hexylamine
Punto de fusión -19°C
Densidad 0.773
pH 11.6
Punto de ebullición 129°C to 131°C
Temperatura de inflamación 27°C (80°F)
Olor Amine-like
Fórmula lineal CH3(CH2)5NH2
Índice de refracción 1.418
Cantidad 1000 mL
Número UN UN2734
Beilstein 1731298
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Miscible with water,dichloromethane,alcohol and acetone.
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.19
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Hexylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: n-Hexylamine