Learn More
Bromuro de (1-hexil)trifenilfosfonio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11484914
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11484914 500 g 500 g
11464914 25 g 25 g
11474914 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11484914 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13826.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4762-26-9 | C24H28BrP | 427.37 g/mol
(1-Hexyl)triphenylphosphonium bromide can be used as catalyst in pharmaceutical research. It is used in organic synthesis. Reactive wittg reagent used in prostaglandin synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El bromuro de (1-hexil)trifenilfosfonio puede utilizarse como catalizador en la investigación farmacéutica. Se utiliza en la síntesis orgánica. Reactivo de Wittg utilizado en la síntesis de prostaglandinas.
Solubilidad
Soluble en agua y metanol.
Notas
Higroscópico. Almacénese bajo gas inerte. Proteja el producto de la luz. Almacenar lejos de materiales oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4762-26-9
Fórmula molecular C24H28BrP
Peso molecular (g/mol) 427.37
Número MDL MFCD00011860
Clave InChI PWDFZWZPWFYFTC-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo hexyltriphenylphosphonium bromide, n-hexyl-triphenylphosphonium bromide, phosphonium, hexyltriphenyl-, bromide, hexyltriphenylphosphoniumbromide, hexyltriphenylphosphanium bromide, n-hexyl triphenylphosphonium bromide, c24h28p.br, acmc-209k9x, n-hexyltriphenylphosphonium bromide, hexyl triphenyl phosphanium bromide
PubChem CID 2724569
SMILES [Br-].CCCCCC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1-Hexyl)triphenylphosphonium bromide
Punto de fusión 199°C to 202°C
Cantidad 500 g
Beilstein 3580731
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water and methanol.
Nombre IUPAC hexil(trifenil)fosfonio; bromuro
Formula Weight (peso de la fórmula) 427.37
Porcentaje de pureza 98%