Learn More
Bromuro de (1-hexil)trimetilamonio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11332596
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11332596 5 g 5 g
11342596 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11332596 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08594.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2650-53-5 | C9H22BrN | 224.186 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2650-53-5
Fórmula molecular C9H22BrN
Peso molecular (g/mol) 224.186
Número MDL MFCD00051872
Clave InChI JYVPKRHOTGQJSE-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo hexyltrimethylammonium bromide, hexyltrimethylazanium bromide, acmc-209grw, hexyltrimethylammoniumbromide, n-hexyltrimethylammonium bromide, n,n,n,n-hexyltrimethylammonium bromide, 1-hexanaminium,n,n-trimethyl-, bromide, 1-hexyl trimethylammonium bromide, 1-hexanaminium,n,n,n-trimethyl-, bromide 1:1
PubChem CID 10059492
Nombre IUPAC hexil(trimetil)azanio; bromuro
SMILES CCCCCC[N+](C)(C)C.[Br-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1-Hexyl)trimethylammonium bromide
Punto de fusión 177°C to 180°C
Cantidad 5 g
Beilstein 3913229
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.18
Porcentaje de pureza 98%