Learn More
Isotiocianato de 1-hexilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11419000
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11419000 25 g 25 g
11409000 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11419000 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12223.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-10-2026
Añadir a la cesta
CAS: 4404-45-9 | C7H13NS | 143.248 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4404-45-9
Fórmula molecular C7H13NS
Peso molecular (g/mol) 143.248
Número MDL MFCD00014445
Clave InChI WXYAXKKXIGHXDS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hexyl isothiocyanate, n-hexyl isothiocyanate, hexane, 1-isothiocyanato, 1-hexyl isothiocyanate, hexylisothiocyanate, isothiocyanic acid, hexyl ester, unii-2s7c3ga0z5, 1-hexylisothiocyanate, 1-isothiocyanato-hexane, hexanisothiocyanate
PubChem CID 78120
Nombre IUPAC 1-isotiocianotohexano
SMILES CCCCCCN=C=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Hexyl isothiocyanate
Densidad 0.933
Punto de ebullición 216°C
Temperatura de inflamación 90°C (194°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.4915
Cantidad 25 g
Número UN UN2922
Beilstein 1751837
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.25
Porcentaje de pureza 97%