Código de producto. 30406951
Click to view available options
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto.
Cantidad
30406951
1 mg
30405713
10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto.
30406951
Proveedor
Toronto Research Chemicals
N.º de proveedor
TRCH2968021MG
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
CAS
1346598-25-1
Fórmula molecular
C25H12D13NO
Peso molecular (g/mol)
368.55
Sinónimo
(1-Hexyl-d13-1H-indol-3-yl)-1-naphthalenylmethanone
SMILES
O=C(C1=CC=CC2=C1C=CC=C2)C3=CN(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C4=CC=CC=C43
Especificaciones
Nombre del producto químico o material
1-Hexyl-d13-3-(1-naphthoyl)indole JWH 19-d13
Cantidad
1 mg
Fórmula InChI
InChI=1S/C25H25NO/c1-2-3-4-9-17-26-18-23(21-14-7-8-16-24(21)26)25(27)22-15-10-12-19-11-5-6-13-20(19)22/h5-8,10-16,18H,2-4,9,17H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,9D2,17D2
Formula Weight (peso de la fórmula)
368.2752
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad.
Política de privacidad .