Learn More
1-Hexil-3-metilimidazolio hexafluorofosfato, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10371144 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10371144 5 g Frasco de plástico 5 g
10041741 25 g Frasco de plástico 25 g
10616744 100 g Frasco de plástico 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10371144 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 354180050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 304680-35-1 | C10H19F6N2P | 312.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Líquido iónico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 304680-35-1
Fórmula molecular C10H19F6N2P
Peso molecular (g/mol) 312.24
Número MDL MFCD03093296
Clave InChI YPWSSSRXUOQNMQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-hexyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate, 1-hexyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium hexafluorophosphate v, 1-n-hexyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate, acmc-209hg2, dsstox_cid_27925, dsstox_rid_82678, dsstox_gsid_47949, ksc222c9l, 1-hexyl-3-methyl-imidazol-3-ium hexafluorophosphate, 1-hex-1-yl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium hexafluorophosphate
PubChem CID 2734175
Nombre IUPAC 1-hexil-3-metilimidazol-3-io; hexafluorofosfato
SMILES F[P-](F)(F)(F)(F)F.CCCCCCN1C=C[N+](C)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Hexyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -73.5°C
Color Blanco
Densidad 1.3045g/mL
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de plástico
Índice de refracción 1.4160 to 1.418
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.3045
Viscosidad 497 mPa.s (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 312.24
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Hexyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.