Learn More
1-hexil-2-fenil-4-(1-naftoil)pirrolJWH-147, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | JWH 147 |
| CAS | 914458-20-1 |
| Fórmula molecular | C27 H27 N O |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Methanone, (1-hexyl-5-phenyl-1H-pyrrol-3-yl)-1-naphthalenyl-, (1-Hexyl-5-phenyl-1H-pyrrol-3-yl)-1-naphthalenylmethanone, 1-Hexyl-2-phenyl-4-(1-naphthoyl)pyrrole, JWH 147, (1-Hexyl-5-phenyl-1H-pyrrol-3-yl)(naphthalen-1-yl)methanone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C27H27NO/c1-2-3-4-10-18-28-20-23(19-26(28)22-13-6-5-7-14-22)27(29)25-17-11-15-21-12-8-9-16-24(21)25/h5-9,11-17,19-20H,2-4,10,18H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCCn1cc(cc1c2ccccc2)C(=O)c3cccc4ccccc34 |
| Nombre IUPAC | (1-hexil-5-fenilpirrol-3-il)-naftalen-1-ilmetanona |
| Peso molecular (g/mol) | 381.51 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 381.2093 |