Learn More
1-hexeno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Hexene |
| CAS | 592-41-6 |
| Fórmula molecular | C6 H12 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 1-Hexene, 1-n-Hexene, Dialen 6, Hexene, Linealene 6, NSC 74121, α-Hexene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H12/c1-3-5-6-4-2/h3H,1,4-6H2,2H3 |
| SMILES | CCCCC=C |
| Nombre IUPAC | hex-1-eno |
| Peso molecular (g/mol) | 84.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 84.0939 |