Learn More
1-hexeno, TRC
Código de producto. 30400869
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30400869 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30400869 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH29485125G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Hexene
CAS 592-41-6
Fórmula molecular C6 H12
Cantidad 25 g
Sinónimo 1-Hexene, 1-n-Hexene, Dialen 6, Hexene, Linealene 6, NSC 74121, α-Hexene
Fórmula InChI InChI=1S/C6H12/c1-3-5-6-4-2/h3H,1,4-6H2,2H3
SMILES CCCCC=C
Nombre IUPAC hex-1-eno
Peso molecular (g/mol) 84.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.0939