Learn More
1-hexeno-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Hexene-d3 |
| CAS | 60155-72-8 |
| Fórmula molecular | C6H9D3 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 1-n-Hexene-d3, Dialen 6-d3, Hexene-d3, Linealene 6-d3, NSC 74121-d3, α-Hexene-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H12/c1-3-5-6-4-2/h3H,1,4-6H2,2H3/i2D3 |
| SMILES | C=CCCCC([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 6,6,6-trideuteriohex-1-eno |
| Peso molecular (g/mol) | 87.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 87.1127 |