Learn More
1-Hexen-3-ona (> 90%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Hexen-3-one |
| CAS | 1629-60-3 |
| Fórmula molecular | C6H10O |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | Propyl Vinyl Ketone, Vinyl Propyl Ketone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H10O/c1-3-5-6(7)4-2/h4H,2-3,5H2,1H3 |
| SMILES | O=C(C=C)CCC |
| Nombre IUPAC | hex-1-en-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 98.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 98.0732 |