Learn More
1-Hexen-3-ona, + 90 %, estabilizada con 0,5 % de 4-metoxifenol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11372007
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11372007 5 g 5 g
11382007 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11372007 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L07660.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1629-60-3 | C6H10O | 98.145 g/mol
1-Hexen-3-one is a important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field .
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 1-hexen-3-ona es un intermedio orgánico importante. Puede usarse en la industria agroquímica, farmacéutica y de los colorantes.
Solubilidad
Soluble en agua (ligeramente).
Notas
Almacenar a 4 °C. Proteger del calor. Incompatible con los agentes oxidantes, el calor y la luz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1629-60-3
Fórmula molecular C6H10O
Peso molecular (g/mol) 98.145
Número MDL MFCD00051563
Clave InChI JTHNLKXLWOXOQK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-hexen-3-one, propyl vinyl ketone, unii-qh9d98z86n, 1-hexenone-3, n-propylacrolein, vinyl propyl ketone, acmc-1bt5f, 1-hexene-3-one
PubChem CID 15395
Nombre IUPAC hex-1-en-3-ona
SMILES CCCC(=O)C=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Hexen-3-one
Nombre de nota stabilized with 0.5% 4-methoxyphenol
Densidad 0.84
Punto de ebullición 127°C to 129°C
Temperatura de inflamación 22°C (71°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.4275
Cantidad 5 g
Número UN UN1224
Beilstein 1740796
Información de solubilidad Soluble in water (slightly).
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.15
Porcentaje de pureza ≥90%