Learn More
1-Hexen-3-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11494207
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11494207 10 g 10 g
11404217 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11494207 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19672.09
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 4798-44-1 | C6H12O | 100.161 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4798-44-1
Fórmula molecular C6H12O
Peso molecular (g/mol) 100.161
Número MDL MFCD00004581
Clave InChI BVOSSZSHBZQJOI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-hexen-3-ol, propylvinylcarbinol, 3-hydroxy-1-hexene, propyl vinyl carbinol, vinyl propyl carbinol, 1-vinylbutanol, 1-vinylbutan-1-ol, fema no. 3608, 1-hexene-3-ol, 1-hexen-3-ol, r
PubChem CID 20928
Nombre IUPAC hex-1-en-3-ol
SMILES CCCC(C=C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Hexen-3-ol
Densidad 0.837
Punto de ebullición 132°C to 134°C
Temperatura de inflamación 35°C (95°F)
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.429
Cantidad 10 g
Número UN UN1987
Beilstein 1720166
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.16
Porcentaje de pureza 98%