Learn More
1-hexanol, TRC
Código de producto. 30407581
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30407581 10 mL 10 ml
1 options
Código de producto. 30407581 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH28122010ML
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Hexanol
CAS 111-27-3
Fórmula molecular C6 H14 O
Cantidad 10 mL
Sinónimo Hexan-1-ol, 1-Hexanol, Hexyl alcohol (8CI), 1-Hexyl alcohol, 1-Hydroxyhexane, Amylcarbinol, Caproyl alcohol, Epal 6, Hexanol, Kalcohl 0698, NSC 9254, Pentylcarbinol, n-Hexan-1-ol, n-Hexanol, n-Hexyl alcohol
Fórmula InChI InChI=1S/C6H14O/c1-2-3-4-5-6-7/h7H,2-6H2,1H3
SMILES CCCCCCO
Nombre IUPAC Hexan-1-ol
Peso molecular (g/mol) 102.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.1045