Learn More
1-hexanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Hexanol |
| CAS | 111-27-3 |
| Fórmula molecular | C6 H14 O |
| Cantidad | 100 mL |
| Sinónimo | Hexan-1-ol, 1-Hexanol, Hexyl alcohol (8CI), 1-Hexyl alcohol, 1-Hydroxyhexane, Amylcarbinol, Caproyl alcohol, Epal 6, Hexanol, Kalcohl 0698, NSC 9254, Pentylcarbinol, n-Hexan-1-ol, n-Hexanol, n-Hexyl alcohol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H14O/c1-2-3-4-5-6-7/h7H,2-6H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCCO |
| Nombre IUPAC | Hexan-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 102.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 102.1045 |