Learn More
1-hexanol, TRC
Código de producto. 30401073
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30401073 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 30401073 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH281220500ML
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Hexanol
CAS 111-27-3
Fórmula molecular C6 H14 O
Cantidad 500 mL
Sinónimo Hexan-1-ol, 1-Hexanol, Hexyl alcohol (8CI), 1-Hexyl alcohol, 1-Hydroxyhexane, Amylcarbinol, Caproyl alcohol, Epal 6, Hexanol, Kalcohl 0698, NSC 9254, Pentylcarbinol, n-Hexan-1-ol, n-Hexanol, n-Hexyl alcohol
Fórmula InChI InChI=1S/C6H14O/c1-2-3-4-5-6-7/h7H,2-6H2,1H3
SMILES CCCCCCO
Nombre IUPAC Hexan-1-ol
Peso molecular (g/mol) 102.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.1045