Learn More
1-hexanol-d11, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Hexanol-2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-D11 |
| CAS | 2159-18-4 |
| Fórmula molecular | C6 D11 H3 O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 1-Hexanol-d11, 1-Hexan-2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-d11-ol (ACI), Hexyl-2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-d11 alcohol (7CI, 8CI), 1-Hexanol-d11, 1-Hexanol-2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-D11, n-Hexyl-2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-d11 alcohol, 1-Hexanol-2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-d11 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H14O/c1-2-3-4-5-6-7/h7H,2-6H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])CO |
| Nombre IUPAC | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-undecadeuteriohexan-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 113.243 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 113.174 |