Learn More
Ácido 1-hexanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Caproic Acid |
| CAS | 142-62-1 |
| Fórmula molecular | C6 H12 O2 |
| Cantidad | 250 g |
| Sinónimo | Hexanoic acid (8CI, 9CI, ACI), 1-Hexanoic acid, 1-Pentanecarboxylic acid, Butylacetic acid, Caproic acid, Capronic acid, Hexoic acid, Hexylic acid, n-Caproic acid, n-Hexanoic acid, n-Hexoic acid, n-Hexylic acid, NAA 60, NSC 35598, NSC 8266, Pentylformic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H12O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-5H2,1H3,(H,7,8) |
| SMILES | CCCCCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido hexanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 116.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 116.0837 |