Learn More
1-Hexanotiol, 96%
Código de producto. 10676992 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
5 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10676992 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10012930 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10046103 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10676992 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 215271000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 111-31-9 | C6H14S | 118,24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111-31-9
Fórmula molecular C6H14S
Peso molecular (g/mol) 118.24
Número MDL MFCD00004909
Clave InChI PMBXCGGQNSVESQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-hexanethiol, hexyl mercaptan, n-hexyl mercaptan, hexanethiol, 1-hexylthiol, 1-mercaptohexane, hexylthiol, n-hexanethiol, n-hexylthiol, n-hexylmercaptan
PubChem CID 8106
Nombre IUPAC hexano-1-tiol
SMILES CCCCCCS
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Hexanethiol
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -81°C to 80°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8400g/mL
Punto de ebullición 150.0°C to 154.0°C
Temperatura de inflamación 30°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)5SH
Índice de refracción 1.4470 to 1.4510
Cantidad 100 mL
Beilstein 01, 408
Gravedad específica 0.84
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohols, ethyl ether, hydrocarbons
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.24
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación