Learn More
1-Hexanotiol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11352187
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11352187 25 mL 25 ml
11362187 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11352187 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09659.AC
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 111-31-9 | C6H14S | 118.24 g/mol
It is used to tune the electrical characteristics in networked carbon nanotube field-effect transistors.1 Also used as a monolayer on copper surfaces to retard surface oxidation during exposure to the environment which can then be desorbed effectively with an annealing step in inert N2 to provide a clean Cu surface.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza para ajustar las características eléctricas de los transistores de efecto campo de nanotubos de carbono en red.1 También se utiliza como monocapa en superficies de cobre para retardar la oxidación de la superficie durante la exposición al medio ambiente, que luego se puede desorber eficazmente con un paso de recocido en N2 inerte para proporcionar una superficie de cobre limpia.
Solubilidad
Difícil de mezclar en agua.
Notas
Sensible al aire. Almacenar en un lugar fresco y seco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111-31-9
Fórmula molecular C6H14S
Peso molecular (g/mol) 118.24
Número MDL MFCD00004909
Clave InChI PMBXCGGQNSVESQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-hexanethiol, hexyl mercaptan, n-hexyl mercaptan, hexanethiol, 1-hexylthiol, 1-mercaptohexane, hexylthiol, n-hexanethiol, n-hexylthiol, n-hexylmercaptan
PubChem CID 8106
Nombre IUPAC hexano-1-tiol
SMILES CCCCCCS
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Hexanethiol
Punto de fusión -81°C
Densidad 0.838
Punto de ebullición 150°C to 154°C
Temperatura de inflamación 30°C (86°F)
Olor Strong
Fórmula lineal CH3(CH2)5SH
Índice de refracción 1.448
Cantidad 25 mL
Número UN UN3071
Beilstein 1731295
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Difficult to mix in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.24
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Hexanethiol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Hexanethiol