Learn More
1-Ácido hexanesulfónico Sal Sódica, TRC
Código de producto. 30136341
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30136341 100 g 100 g
30136297 10 g 10 g
30006000 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136341 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH294385100G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2832-45-3
Fórmula molecular C6H13NaO3S
Peso molecular (g/mol) 188.22
Sinónimo Sodium 1-hexanesulfonate
Nombre IUPAC Sodio;hexano-1-sulfonato
SMILES [Na+].CCCCCCS(=O)(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Hexanesulfonic acid sodium salt
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H14O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-10(7,8)9;/h2-6H2,1H3,(H,7,8,9);/q;+1/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.0483