Learn More
Ácido 1-hexanosulfónico, sal sódica hidratada, 99%
Código de producto. 10553951 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 GR
5 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10553951 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10062740 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10329233 100 g Frasco de vidrio 100 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10553951 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 206120250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    260.00€
    218.65€ / 25 g
    Ahorro 41.35€
    15% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 2832-45-3 | C6H13NaO3S | 188,22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2832-45-3
Fórmula molecular C6H13NaO3S
Peso molecular (g/mol) 188.22
Número MDL MFCD00007542
Clave InChI QWSZRRAAFHGKCH-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium 1-hexanesulfonate, sodium hexane-1-sulfonate, sodium hexanesulfonate, 1-hexanesulfonic acid sodium salt, 1-hexanesulfonic acid, sodium salt, 1-hexanesulfonic acid, sodium salt 1:1, 1-hexane sulfonic acid sodium salt, hexyl sodium sulfonate, 1-hexanesulfonate, sodium, hexanesulfonic acid na-salt
PubChem CID 23677630
Nombre IUPAC Sodio;hexano-1-sulfonato
SMILES [Na+].CCCCCCS([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Hexanesulfonic acid, sodium salt hydrate
Absorbancia 5.5 w/v% aq. soln., pH 3, H3PO4, 0.06 max. at 280nm, 0.1 max. at 220nm, 1 max. at 210nm, 5.5 w/v% aq. soln., pH 3, H3PO4 at 0nm
Punto de fusión >300°C
Color Blanco
Densidad Negligible
Pérdida por secado 9.6% max. (100°C, 3 hrs) (vacuum)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)5SO3Na·xH2O
Cantidad 25 g
Información de solubilidad (10% in water) Clear colorless
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.22
Presión de vapor Negligible
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Copos cristalinos o sólidos
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación