Descripción
- Para la cromatografía de pares de iones de compuestos básicos
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Hexanesulfonic Acid Sodium Salt |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar de boca ancha |
| Cantidad | 25 g |
| Gravedad específica | 1L = 0.00kg |
| Nombre IUPAC | Sodio;hexano-1-sulfonato |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 188.22 |
| Porcentaje de pureza | ≥98.0% |
| Grado | HPLC |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 1-HEXANESULFONIC ACID SODIUM SALT
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: SODIUM 1-HEXANESULFONATE