Learn More
Ácido 1-hexano sulfónico, sal sódica, 98+ %, cromatografía de pares iónicos, para determinación electroquímica. Fisher Chemical
Código de producto. 10510151 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Envase:
Jarra para polvos de plástico
Tamaño de la unidad:
25 GR
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10510151 25 g Jarra para polvos de plástico 25 GR
1 options
Código de producto. 10510151 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor H/0439/46
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Especificaciones
Punto de fusión de 300 °C
CAS 2832-45-3
Color Blanco
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 25 g
Fórmula molecular C6H13NaO3S
Número MDL MFCD00007542
Sinónimo sodium 1-hexanesulfonate, sodium hexane-1-sulfonate, sodium hexanesulfonate, 1-hexanesulfonic acid sodium salt, 1-hexanesulfonic acid, sodium salt, 1-hexanesulfonic acid, sodium salt 1:1, 1-hexane sulfonic acid sodium salt, hexyl sodium sulfonate, 1-hexanesulfonate, sodium, hexanesulfonic acid na-salt
Clave InChI QWSZRRAAFHGKCH-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].CCCCCCS([O-])(=O)=O
Nombre IUPAC Sodio;hexano-1-sulfonato
Peso molecular (g/mol) 188.22
PubChem CID 23677630
Formula Weight (peso de la fórmula) 188,22g/mol
Envase Jarra para polvos de plástico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Hexanesulfonic acid, sodium salt
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.