Learn More
Ácido 1-hexano sulfónico, sal sódica, 98+%, cromatografía de pares iónicos, certificado, Fisher Chemical™
Tienda Fisher Chemical ProductosDescripción
Ácido 1-hexano sulfónico, sal sódica, 98+%, cromatografía de pares iónicos, certificado, Fisher Chemical , Cantidad: 100 g, CAS: 2832-45-3, blanco, punto de fusión: 300 °C, fórmula molecular: C6H13NaO3S, peso molecular: 188,217, envase: frasco de plástico para polvo
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de fusión | de 300 °C |
| Color | Blanco |
| Forma física | Sólido en polvo |
| Cantidad | 25 g |
| Nombre IUPAC | hexano-1-sulfonato de sodio |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 188,22g/mol |
| Envase | Jarra para polvos de plástico |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 1-Hexanesulfonic acid, sodium salt
- Atención
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.