Learn More
1-hexano-d13-tiol, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Hexanethiol-D13 |
| CAS | 1142922-50-6 |
| Fórmula molecular | C6 D13 H S |
| Cantidad | 0.1 g |
| Sinónimo | 1-Hexane-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-d13-thiol (ACI), 1-Hexane-d13-thiol, 1-Hexanethiol-d13, 1-Hexanethiol-D13, Hexyl-d13 Mercaptan |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C6H14S/c1-2-3-4-5-6-7/h7H,2-6H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])S |
| Nombre IUPAC | 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecadeuteriohexano-1-tiol |
| Peso molecular (g/mol) | 131.3205 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 131.1632 g/mol |
| Mostrar más |