Learn More
1-(Hexahidrociclopenta[c]pirrol-2(1H)-il)-3-[(2-metilfenil)sulfonil]urea, Mikromol™
Descripción
1-(Hexahidrociclopenta[c]pirrol-2(1H)-il)-3-[(2-metilfenil)sulfonil]urea
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | ortho Gliclazide |
| CAS | 1076198-18-9 |
| Nombres de analitos o componentes | ortho Gliclazide |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C15 H21 N3 O3 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 1-(Hexahydrocyclopenta[c]pyrrol-2(1H)-yl)-3-[(2-methylphenyl)sulphonyl]urea, Gliclazide Imp. F (EP), Gliclazide Impurity F |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H21N3O3S/c1-11-5-2-3-8-14(11)22(20,21)17-15(19)16-18-9-12-6-4-7-13(12)10-18/h2-3,5,8,12-13H,4,6-7,9-10H2,1H3,(H2,16,17,19) |
| SMILES | Cc1ccccc1S(=O)(=O)NC(=O)NN2CC3CCCC3C2 |
| Nombre IUPAC | 1-(3,3a,4,5,6,6a-hexahidro-1H-ciclopenta[c]pirrol-2-il)-3-(2-metilfenil)sulfonilurea |
| Mostrar más |