Learn More
1-Hexadecino, téc. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Hexadecyne |
| Punto de fusión | 13°C to 16°C |
| Densidad | 0.79 |
| Punto de ebullición | 146°C to 148°C (10 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | >110°C (230°F) |
| Fórmula lineal | CH3(CH2)13C≡CH |
| Índice de refracción | 1.442 |
| Cantidad | 5 g |
| Beilstein | 1702804 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 222.42 |
| Show More |