Learn More
1-Hexadecilamina, téc. 90 %, resto principalmente 1-octadecilamina, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11448740
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
25 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11448740 25 g 25 g
11460627 250 g 250 g
11450627 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11448740 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22459.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 143-27-1 | C16H35N | 241.46 g/mol
1-Hexadecylamine is used for producing resin, senior detergent, anti-caking agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 1-hexadecilamina se utiliza para producir resinas, detergentes de alta gama y agentes antiaglomerantes.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes y ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 143-27-1
Fórmula molecular C16H35N
Peso molecular (g/mol) 241.46
Número MDL MFCD00008158
Clave InChI FJLUATLTXUNBOT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hexadecylamine, 1-hexadecylamine, cetylamine, 1-hexadecanamine, 1-aminohexadecane, n-hexadecylamine, hexyldecylamine, palmitamine, palmitylamine, n-cetylamine
PubChem CID 8926
Nombre IUPAC hexadecan-1-amina
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Hexadecylamine
Punto de fusión 42°C to 47°C
Densidad 0.813
Punto de ebullición 144°C (2 mmHg)
Temperatura de inflamación 140°C (284°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Notas del porcentaje del ensayo resto principalmente 1-octadecilamina
Índice de refracción 1.4496
Cantidad 25 g
Número UN UN3259
Beilstein 1634065
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.46
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico