Learn More
Bromuro de (1-hexadecil)trifenilfosfonio, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11458740
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11458740 5 g 5 g
11432188 10 g 10 g
11468740 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11458740 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15180.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 14866-43-4 | C34H48BrP | 567.64 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Aplicaciones
Ampliamente empleado como conservante y en el tratamiento de agua en la agricultura. También se utiliza como agente antiestático en textiles, fibras y cuero; como floculantes, desodorante y como catalizador de transferencia de fase.
Solubilidad
Soluble en etanol. Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente cerrado herméticamente. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14866-43-4
Fórmula molecular C34H48BrP
Peso molecular (g/mol) 567.64
Número MDL MFCD00051858
Clave InChI UXMZNEHSMYESLH-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo hexadecyltriphenylphosphonium bromide, 1-hexadecyl triphenylphosphonium bromide, cetyltriphenylphosphonium bromide, phosphonium, hexadecyltriphenyl-, bromide, hexadecyl triphenyl phosphanium bromide, hexadecyltriphenylphosphanium bromide, acmc-1boiz, hexadecyl triphenyl phosphonium bromide, hexadecyl triphenyl phosphonium chloride, 1-hexadecyl triphenylphosphoniumbromide
PubChem CID 3084210
Nombre IUPAC hexadecil(trifenil)fosfanio; bromuro
SMILES [Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1-Hexadecyl)triphenylphosphonium bromide
Punto de fusión 99°C to 101°C
Cantidad 5 g
Beilstein 3582592
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in ethanol. Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 567.64
Porcentaje de pureza ≥98%