Learn More
Bromuro de (1-hexadecil)trimetilamonio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11478740
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
5000 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11478740 100 g 100 g
11488740 500 g 500 g
11482268 5000 g 5000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11478740 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15235.22
Añadir a la cesta
CAS: 57-09-0 | C19H42BrN | 364.46 g/mol
(1-Hexadecyl)trimethylammonium bromide is a cationic surfactant in hair conditioning products. It acts as a phase-transfer catalyst for the preparation of polyamide, polycarbonate and polythiocarbonate. It facilitates ligand-free palladium salt-catalyzed Heck and Suzuki cross-coupling reactions in water. It is an active component of the topical antiseptic cetrimide and used in household products such as shampoos and cosmetics. As a buffer solution, it is involved in the extraction of DNA as well as in the synthesis of gold nanoparticles and silican nanoparticles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El bromuro de (1-hexadecil)trimetilamonio es un surfactante catiónico en productos de acondicionamiento del cabello. Actúa como catalizador de transferencia de fase para la preparación de poliamida, policarbonato y politiocarbonato. Facilita las reacciones de acoplamiento cruzado de Heck y Suzuki catalizadas por sal de paladio sin ligando en agua. Es un componente activo de la cetrimida antiséptica tópica y se usa en productos domésticos como champús y cosméticos. Como solución tampón, participa en la extracción de ADN así como en la síntesis de nanopartículas de oro y nanopartículas de sílice.
Solubilidad
Soluble en alcohol, cloroformo y agua. Ligeramente soluble en acetona. Insoluble en éter dietílico y benceno.
Notas
Higroscópico. Almacenar en un recipiente hermético. Incompatible con bases y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57-09-0
Fórmula molecular C19H42BrN
Peso molecular (g/mol) 364.46
Número MDL MFCD00011772
Clave InChI LZZYPRNAOMGNLH-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo cetrimonium bromide, cetyltrimethylammonium bromide, hexadecyltrimethylammonium bromide, ctab, centimide, cetab, bromat, ctmab, cee dee, cetavlon
PubChem CID 5974
ChEBI CHEBI:3567
SMILES [Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1-Hexadecyl)trimethylammonium bromide
Punto de fusión ∼245°C (decomposition)
pH 5 to 7
Temperatura de inflamación 244°C (471°F)
Olor Odorless
Cantidad 100 g
Número UN UN3077
Beilstein 3598189
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,2025
Información de solubilidad Soluble in alcohol,chloroform and water. Slightly soluble in acetone. Insoluble in diethyl ether and benzene.
Nombre IUPAC hexadecil(trimetil)azanio;bromuro
Formula Weight (peso de la fórmula) 364.46
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • (1-Hexadecyl)trimethylammonium bromide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.