Learn More
Monohidrato de cloruro de 1-hexadecil-3-metilimidazolio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10048741 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10048741 10 g Frasco de vidrio 10 GR
1 options
Código de producto. 10048741 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 356650100
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Líquido iónico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Hexadecyl-3-methylimidazolium chloride monohydrate
CAS 404001-62-3
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C20H41ClN2O
Número MDL MFCD07773044
Cantidad 10 g
Sinónimo 1-hexadecyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium chloride hydrate, 1-hexadecyl-3-methylimidazolium chloride monohydrate, 1-hexadecyl-3-methyl-1h-imidazolium chloride hydrate
Clave InChI YCRGEJFZTMXLMF-UHFFFAOYSA-M
SMILES O.[Cl-].CCCCCCCCCCCCCCCCN1C=C[N+](C)=C1
Nombre IUPAC 1-hexadecyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium hydrate chloride
Peso molecular (g/mol) 361.01
PubChem CID 60160661
Formula Weight (peso de la fórmula) 361.01
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino o fragmentos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Hexadecyl-3-methylimidazolium chloride monohydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.