Learn More
1-Hexadecanol, TRC
Código de producto. 17909984
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17909984 25 g 25 g
17998774 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17909984 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH29381025G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 36653-82-4
Fórmula molecular C16 H34 O
Peso molecular (g/mol) 242.44
Sinónimo 1-Hexadecanol (9CI, ACI), 1-Cetanol, 1-Hydroxyhexadecane, Adol 52, Adol 52NF, Adol 54, Alfol 16, Alfol 16RD, Atalco C, Cachalot C 51, Cetaffine, Cetal, Cetalcos, Cetalol CA, Cetanol, Cetanol 70, Cetanol NX, Cetyl alcohol, Cetyl Alcohol NX, Cetylic alcohol, Cetylol, CO 1695, CO 1695F, Conol 1670, Conol 1695, Crodacol C, Crodacol C 90, Crodacol C 95, Crodacol CAS, Crodacol CAT, Elfacos C, Epal 16, Ethal, Ethol, Ginol 16, Hainol 16SS, Hexadecanol, Hexadecyl alcohol, Hyfatol 16, Hyfatol 16-85, Hyfatol 16-95, Kalcohl 60, Kalcohl 6098, Kalcol 6028, Kalcol 6098, Kolliwax CA, Lanette 16, Lanette 1665, Lanol C, Laurex 16, Lipocol C, Lorol 24, Lorol C 14/98, Lorol C 16, Loxanol K, Loxanol K extra, Loxanwax SK, n-1-Hexadecanol, n-Cetyl alcohol, n-Hexadecanol, n-Hexadecyl alcohol, NAA 44, Nacol 16-95, Nacol 16-99, Nacol 1618, Nafol 16, NSC 4194, Palmitic alcohol, Palmityl alcohol, Product 308, Siponol CC, Siponol Wax A, SP Crodacol C 90MBAL, Spermol, Speziol C 16, Tego Alkanol 16
Nombre IUPAC hexadecano-1-ol
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cetyl Alcohol (1-Hexadecanol)
Notas de grado de pureza GC
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C16H34O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h17H,2-16H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.261
Porcentaje de pureza >95%