Learn More
1-Hexadecanol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10142820 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
10 Kg
2.50 Kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10142820 2.5 kg 2.50 Kg
10486920 1 kg 1 Kg
11994601 10 kg 10 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10142820 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 120480025
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 36653-82-4 | C16H34O | 242.45 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 36653-82-4
Fórmula molecular C16H34O
Peso molecular (g/mol) 242.45
Número MDL MFCD00004760
Clave InChI BXWNKGSJHAJOGX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-hexadecanol, cetyl alcohol, hexadecanol, cetanol, palmityl alcohol, hexadecyl alcohol, n-cetyl alcohol, cetaffine, cetylol, cetal
PubChem CID 2682
ChEBI CHEBI:16125
Nombre IUPAC hexadecano-1-ol
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Hexadecanol
Punto de fusión 47°C to 50°C
Color Blanco
Punto de ebullición 344°C
Temperatura de inflamación >157°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Envase Tambor de plástico
Fórmula lineal CH3(CH2)15OH
Cantidad 2.5 kg
Beilstein 01,429
Índice Merck 15,2027
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: slightly soluble in ethanol,soluble in acetone,very soluble in ether,benzene,chloroform
Viscosidad 8 mPa.s (60°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.44
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Polvo, escamas o pastillas