Learn More
1-Hexadecanetiol, 97 % (peso seco), puede contener hasta 4 % de agua, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11328136
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11328136 25 mL 25 ml
11338136 100 mL 100 ml
11348136 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11328136 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L15099.AC
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 2917-26-2 | C16H34S | 258.508 g/mol
1-Hexadecanethiol is used in the study of nanoparticles and self-assembled monolayers. It is also used to prepare thiol-functionalized 1.5 nm gold nanoparticles via a ligand exchange process with triphenylphosphine-stabilized nanoparticles and in the formation of hydrophobic self-assembled monolayers (SAMs). Due to the length of the alkane chain, the resulting monolayer is highly ordered. 1-Hexadecanethiol is also employed in different fields such as biomedicine, chemical industry, also used in electroplating industry and chemical auxiliaries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-hexadecanetiol se utiliza en el estudio de nanopartículas y monotubos automontados. También se utiliza para preparar nanopartículas de oro de 1,5 nm funcionadas con tiol a través de un proceso de intercambio de ligando con nanopartículas estabilizadas con trifenilfosfina y en la formación de monoléteres autoensamblados hidrofóbicos (SAMs). Debido a la longitud de la cadena de alcanos, la monocapa resultante está muy ordenada. El 1-hexadecanotiol también se emplea en diferentes campos como la biomedicina, la industria química, también se utiliza en la industria de galvanoplastia y los auxiliares químicos.
Solubilidad
Soluble en metanol, benceno, éter, acetona y acetato de etilo. No es miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los recipientes que se abren deben volver a sellarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar fugas. Almacenar en gas inerte. Es sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2917-26-2
Fórmula molecular C16H34S
Peso molecular (g/mol) 258.508
Número MDL MFCD00011677
Clave InChI ORTRWBYBJVGVQC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-hexadecanethiol, hexadecanethiol, n-hexadecanethiol, cetyl mercaptan, n-hexadecyl mercaptan, hexadecyl mercaptan, unii-qr98qio1ql, 1-cetanethiol, qr98qio1ql, cetylmercaptan
PubChem CID 18015
Nombre IUPAC hexadecano-1-tiol
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCS
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Hexadecanethiol
Punto de fusión 19°C to 23°C
Densidad 0.846
Punto de ebullición 334°C
Temperatura de inflamación 135°C (275°F)
Olor Unpleasant
Notas del porcentaje del ensayo (peso seco), puede contener hasta un 4 % de agua
Fórmula lineal CH3(CH2)15SH
Índice de refracción 1.4625
Cantidad 25 mL
Beilstein 1748495
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Soluble in methanol,benzene,ether,acetone and ethyl acetate. Not miscible or difficult to mix in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.51
Porcentaje de pureza 97%