Learn More
Cloruro de 1-hexadecanosulfonilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11437007
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11437007 50 g 50 g
11427007 10 g 10 g
11447007 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11437007 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14396.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 38775-38-1 | C16H33ClO2S | 324.95 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 38775-38-1
Fórmula molecular C16H33ClO2S
Peso molecular (g/mol) 324.95
Número MDL MFCD00007459
Clave InChI YOSVFFVBSPQTTP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-hexadecanesulfonyl chloride, hexadecylsulfonyl chloride, 1-hexadecanesulfonylchloride, hexadecane-1-sulphonyl chloride, acmc-20aouo, hexadecanesulfonylchloride, hexadecanesulfonyl chloride, 1-hexadecylsulfonyl chloride, cetyl sulphonic acid chloride, 1-hexadecanesulphonyl chloride
PubChem CID 96923
Nombre IUPAC cloruro de hexadecano-1-sulfonilo
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCS(Cl)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Hexadecanesulfonyl chloride
Punto de fusión 56°C to 58°C
Cantidad 50 g
Número UN UN3261
Beilstein 1789245
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 324.96
Porcentaje de pureza 98%