Learn More
1-hexacoseno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Hexacosene |
| CAS | 18835-33-1 |
| Fórmula molecular | C26 H52 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1-Hexacosene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H52/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3H,1,4-26H2,2H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC=C |
| Nombre IUPAC | hexacos-1-eno |
| Peso molecular (g/mol) | 364.691 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 364.407 |