Learn More
1-Hexacosanol (> 90%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Hexacosanol |
| CAS | 506-52-5 |
| Fórmula molecular | C26 H54 O |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 1-Hexacosanol, Ceryl alcohol (6CI), Cerotyl alcohol, Cerylic alcohol, Hexacosanol, Hexacosyl alcohol, NSC 4058, n-Hexacosanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H54O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27/h27H,2-26H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCO |
| Nombre IUPAC | hexacosan-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 382.71 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 382.4175 |