Learn More
1-Heptino, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Heptyne |
| CAS | 628-71-7 |
| Fórmula molecular | C7H12 |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | 1-n-Heptyne, Amylacetylene, NSC 9710, Pentylacetylene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H12/c1-3-5-7-6-4-2/h1H,4-7H2,2H3 |
| SMILES | CCCCCC#C |
| Nombre IUPAC | hept-1-ino |
| Peso molecular (g/mol) | 96.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 96.0939 |