Learn More
1-Heptino, TRC
Product Code. 30389631
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Unit Size:
5 g
Product Code. Cantidad Unit Size
30389631 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30389631 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH2882005G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Heptyne
CAS 628-71-7
Fórmula molecular C7H12
Cantidad 5 g
Sinónimo 1-n-Heptyne, Amylacetylene, NSC 9710, Pentylacetylene
Fórmula InChI InChI=1S/C7H12/c1-3-5-7-6-4-2/h1H,4-7H2,2H3
SMILES CCCCCC#C
Nombre IUPAC hept-1-ino
Peso molecular (g/mol) 96.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 96.0939