Learn More
1-Heptin-3-ol, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11416730
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11416730 5 g 5 g
11406730 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11416730 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L05330.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El 1-heptin-3-ol se utiliza como una importante materia prima y sirve de intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes. También se usa en la síntesis orgánica.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de agentes oxidantes y polvos de metales pesados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7383-19-9
Fórmula molecular C7H12O
Peso molecular (g/mol) 112.172
Número MDL MFCD00041597
Clave InChI SHSFXAVQBIEYMK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-heptyn-3-ol, n-butyl ethynyl carbinol, acmc-1biv8, 1-heptyn-3-ol, +/-
PubChem CID 93050
Nombre IUPAC hept-1-in-3-ol
SMILES CCCCC(C#C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Heptyn-3-ol
Densidad 0.869
Punto de ebullición 161°C to 163°C
Temperatura de inflamación 59°C (138°F)
Olor Recognizable
Índice de refracción 1.44
Cantidad 5 g
Número UN UN1987
Beilstein 1740804
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.17
Porcentaje de pureza 98%