Learn More
Isocianato de 1-heptilo, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11363046
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11363046 5 g 5 g
11373046 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11363046 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L10866.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4426-83-9
Fórmula molecular C8H15NS
Peso molecular (g/mol) 157.275
Número MDL MFCD00041138
Clave InChI LIPUQNPCPLDDBO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo heptyl isothiocyanate, heptane, 1-isothiocyanato, n-heptyl isothiocyanate, 1-heptyl isothiocyanate, heptylisothiocyanate, n-heptylisothiocyanate, heptane,1-isothiocyanato, acmc-20aks1, 1-dihydroxyboryl butane
PubChem CID 78152
Nombre IUPAC 1-isotiocianatoheptano
SMILES CCCCCCCN=C=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Heptyl isothiocyanate
Densidad 0.92
Punto de ebullición 233°C
Temperatura de inflamación 106°C (223°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.489
Cantidad 5 g
Número UN UN2922
Beilstein 1754818
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.28
Porcentaje de pureza 96%