Learn More
1-Hepten-4-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11458997
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11458997 1 g 1 g
11468997 5 g 5 g
11478997 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11458997 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20591.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3521-91-3 | C7H14O | 114.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3521-91-3
Fórmula molecular C7H14O
Peso molecular (g/mol) 114.19
Número MDL MFCD00021933
Clave InChI AQTUHJABKZECGA-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 1-hepten-4-ol, acmc-20aouq
PubChem CID 19040
Nombre IUPAC Hept-1-en-4-ol
SMILES CCCC(O)CC=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Hepten-4-ol
Índice de refracción 1.435
Cantidad 1 g
Número UN UN1987
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.18
Porcentaje de pureza 98%